F5012
Anti-Ferritin, Human antibody produced in rabbit
whole antiserum, liquid
Sinônimo(s):
Anti-FHC, Anti-FTH, Anti-FTHL6, Anti-HFE5, Anti-PIG15, Anti-PLIF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
Ouchterlony double diffusion: 1:16
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FTH1(2495)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- Anti-Ferritin, Human antibody produced in rabbit has been used in:
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunocytochemical techniques
Western Blotting (1 paper)