B2901
Monoclonal Anti-Bovine Serum Albumin antibody produced in mouse
clone BSA-33, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti Bsa, Anti-Bsa Antibody, BSA Antibody - Monoclonal Anti-Bovine Serum Albumin antibody produced in mouse, Bsa Antibody, Anti-Albumin, bovine serum, Anti-BSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BSA-33, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
bovine (high), turkey (low), canine (low), sheep (high), horse (low), goat (high)
não deve reagir com
human, hamster, rabbit, donkey, guinea pig, mouse, rat, chicken, feline, pigeon, pig
técnica(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1,000
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Alb(280717)
chicken ... Alb(396197)
dog ... Alb(403550)
horse ... Alb(100034206)
human ... ALB(213)
mouse ... Alb(11657)
pig ... Alb(396960)
rabbit ... Alb(100009195)
rat ... Alb(24186)
sheep ... Alb(443393)
Descrição geral
Especificidade
Monoclonal Anti-Bovine Serum Albumin antibody is specific for SDS-denatured and reduced BSA. While the product is highly cross reactive with goat and sheep serum; it has a lower affinity for dog, turkey and horse serum albumins.
Imunogênio
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)
- competitive ELISA
- immunodot blot
- western blotting
- immunoaffinity purification or adsorption of BSA from biological fluids.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?