G8021
Monoclonal Anti-β-Galactosidase antibody produced in mouse
clone GAL-13, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-β-Galactosidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GAL-13, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
bacteria
técnica(s)
dot blot: suitable using soluble β-galactosidase
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:2,000 using mouse primary antibody, bridging antibody and Escherichia coli β-galactosidase
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Escherichia coli ... lacZ(1036228) , lacZ(1036228)
Escherichia coli K12 ... Lacz(945006)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunostaining and histochemistry
- immunostaining and microscopy
- immunohistochemistry
- immunofluorescence staining
- enzyme linked immunosorbent assay(ELISA)
- immuno dot blot