SAB4200805
Anti-β-Galactosidase antibody, Mouse monoclonal
clone GAL-13, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Beta-gal, Anti-Beta-galactosidase, Anti-Lactase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GAL-13, monoclonal
descrição
Research area: Microbiome
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
E. coli
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL using anti-Mouse antibody for coating, primary Anti-Beta-GAL antibody followed by addition of β-d-galactosidase enzyme from E. coli and 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside as substrate.
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Escherichia coli K12 ... Lacz(945006)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.