AB3403-I
Anti-Beta Galactosidase Antibody, E. coli
from chicken, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Beta-galactosidase, Acid beta-galactosidase, Lactase, Elastin receptor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
bacteria
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Escherichia coli K12 ... Lacz(945006)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Beta Galactosidase in 10 µg TOP10/PCU19 E. Coli lysate.
Descrição-alvo
Ligação
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1