MAB706
Anti-E. coli Antibody, 02 Antigen, Non-Laboratory Stains, clone 1002/224.15
clone 1002/224.15, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Escherichia coli
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1002/224.15, monoclonal
reatividade de espécies
E. coli
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
IFA
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Bacterial
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2