SAB4200823
Anti- Protease-7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Omptin, Outer membrane protein 3B, Protease A, Protease VII
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
descrição
Research area: Microbiome
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
E. coli, Shigella flexneri
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using E. coli lysate.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Escherichia coli K12 ... ompT(945185)
Shigella flexneri ... ompT(1238162)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200823-25UL | |
SAB4200823-100UL |