M4155
Anti-Mouse IgG (Fab specific) antibody produced in goat
2.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Mouse Fab Antibody, Anti-Mouse Fab Antibody - Anti-Mouse IgG (Fab specific) antibody produced in goat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
concentração
2.0 mg/mL
técnica(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
indirect ELISA: 1:15,000
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?