F2653
Anti-Mouse IgG (Fab specific) F(ab′)2 fragment–FITC antibody produced in goat
flow cytometry grade, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
grau
flow cytometry grade
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Useful when trying to avoid background staining due to the presence of Fc receptors.
Imunogênio
Aplicação
- indirect immunofluorescence staining
- immunofluorescence staining
- flow cytometry
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?