F8521
Anti-Mouse IgG (Fab specific) F(ab′)2 fragment–FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:320
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Useful when trying to avoid background staining due to the presence of Fc receptors. Anti-Mouse IgG (Fab specific) F(ab′)2 fragment-FITC antibody recognizes Fab fragment of mouse IgG. No cross reaction is observed with the Fc fragment of mouse IgG. No reactivity is observed with human, horse or bovine serum. The antibody is purified by affinity isolation and conjugated with FITC in an alkaline reaction.
Imunogênio
Aplicação
- flow cytometry for fluorescence-activated cell sorting (FACS) analysis
- immunofluorescence and confocal microscopy
- immunofluorescent HSP72 detection/immunocytochemistry experiments
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?