F8384
Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate
BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FAD, FAD-Na2, Riboflavin 5′-adenosine diphosphate disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine milk
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥95%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
InChI
1S/C27H33N9O15P2.2Na.H2O/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;;/m0.../s1
chave InChI
GXTPHHZYFMAGLX-UJXBNFGUSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3