M8770
Anti-Mouse IgG1 (heavy chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Mouse Igg1, Heavy Chain Specific Secondary Antibody, Heavy Chain Specific Secondary Antibody - Anti-Mouse IgG1 (heavy chain specific) antibody produced in goat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
200
300
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
técnica(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3