M4434
Anti-Mouse IgG2a (heavy chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
técnica(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-Mouse IgG2a (heavy chain specific) antibody recognizes mouse IgG2a when tested against purified mouse IgA, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, and IgM, myeloma proteins.
Imunogênio
Aplicação
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3