B1520
Anti-Bovine Albumin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Albumin, bovine serum (BSA)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
bovine
técnica(s)
indirect ELISA: 1:200,000
quantitative precipitin assay: 3.0 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Alb(280717)
Descrição geral
Anti-Bovine Serum Albumin (BSA) was developed in rabbit using purified BSA from Cohn Fraction V as the immunogen. The antiserum has been treated to remove lipoproteins. Strong reactivity with BSA has been determined by immunoelectrophoresis (IEP).
Aplicação
It has also been used for the detection of albumin in nanoparticle using scanning transmission electron microscope.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Human serum albumin as a transporter, is considered as drug delivery vehicle for treating human diseases. Post-translational modifications like glycation and cysteinylation affects the binding functionality of serum albumin. High albumin protein diet has influence on hyperalbuminemia. Low levels of albumin leads to hypoalbuminemia, associated with decreased production and distribution. Hypoalbuminemia is a risk factor for the development of cardiovascular disease.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?