SAB4200656
Anti-Bovine Albumin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-BSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~70 kDa
reatividade de espécies
bovine, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.03-0.06 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL (using 5μg/mL BSA for coating)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Alb(280717)
human ... ALB(213)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- ELISA
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade