S1389
Anti-Sheep Red Blood Cell Stroma antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Sheep RBC Stroma, RBC Stroma Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
fractionated antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
sheep
embalagem
vial of ~2 mL Lyophilized antiserum
técnica(s)
agglutination assay: 1:100-1:200
immunoelectrophoresis: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Imunogênio
Aplicação
forma física
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3