ZRB2688
Anti-Adiponectin Antibody, clone 1D19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Anti-Mucin-2 Antibody, clone 2C8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, 30 kDa adipocyte complement-related protein, ACRP30, Adipocyte C1q and collagen domain-containing protein, Adipocyte complement-related 30 kDa protein, Adipose most abundant gene transcript 1 protein, Gelatin-binding protein, apM-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D19, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 26.41 kDa
observed mol wt ~31 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... ADIPOQ(9370)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Botting in Human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Adiponectin Human kidney tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:1000 dilution of this antibody detected Adiponectin in Human kidney tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Adiponectin peptide with a KD value of 3.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunofluorescence Analysis (IF): A 1:1000 dilution of this antibody detected Adiponectin in Human kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1