T8637
Thiamine monophosphate chloride dihydrate
Sinônimo(s):
Aneurine monophosphate chloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to off-white
pf
190 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(O)(O)=O)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H
chave InChI
GUGWNSHJDUEHNJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?