A4660
6-Thioguanine
Hybri-Max™, 50 ×, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-6-purinethiol
About This Item
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
grau
Hybri-Max™
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
Ensaio
~98%
forma
lyophilized powder
concentração
50 ×
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
pf
≥300 °C (lit.)
solubilidade
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
chave InChI
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges