M4002
6-Methylmercaptopurine riboside
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
6MMPr, 6-(Methylthio)-9-β-D-ribofuranosyl-9H-purine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](CO)O1)[C@@H](O)[C@@H]1N2C=NC3=C(SC)N=CN=C32
InChI
1S/C11H14N4O4S/c1-20-10-6-9(12-3-13-10)15(4-14-6)11-8(18)7(17)5(2-16)19-11/h3-5,7-8,11,16-18H,2H2,1H3
chave InChI
ZDRFDHHANOYUTE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3