L6785
Lactacystin
≥90% (HPLC), powder, proteosome inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Lactacystin, ≥90% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
potência
4 nM Ki (proteasome inhibitor)
solubilidade
water: 10 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](O)[C@]1(NC(=O)[C@H](C)[C@@H]1O)C(=O)SC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H24N2O7S/c1-6(2)10(19)15(11(20)7(3)12(21)17-15)14(24)25-5-9(13(22)23)16-8(4)18/h6-7,9-11,19-20H,5H2,1-4H3,(H,16,18)(H,17,21)(H,22,23)/t7-,9+,10+,11+,15-/m1/s1
chave InChI
DAQAKHDKYAWHCG-RWTHQLGUSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a proteasome inhibitor to inhibit protein degradation
- to inhibit proteasomal activity of cells for live cell imaging
- to block proteasomal proteolysis in human monocyte-derived dendritic cells (MoDCs) for 24 h
- to provide unilateral injection to animals to induce nigrostriatal lesions
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research