L7035
clasto-Lactacystin β-lactone
Sinônimo(s):
(1R,4R,5S)-1-[(1S)-1-Hydroxy-2-Methylpropyl]-4-Methyl-6-Oxa-2-Azabicyclo[3.2.0]Heptane-3,7-Dione, Omuralide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
film
solubilidade
DMSO: soluble 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12OC(=O)[C@@]1(NC(=O)[C@@H]2C)[C@@H](O)C(C)C
InChI
1S/C10H15NO4/c1-4(2)6(12)10-7(15-9(10)14)5(3)8(13)11-10/h4-7,12H,1-3H3,(H,11,13)/t5-,6+,7+,10-/m1/s1
chave InChI
FWPWHHUJACGNMZ-NBBQQVJHSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research