B5936
Brefeldina A
from Penicillium brefeldianum, Ready Made Solution, 10 mg/mL in DMSO
Sinônimo(s):
γλ-Lactona de ácido γ,4-di-hidroxi-2-(6-hidroxi-1-heptenil)-4-ciclopentanocrotônico, Ascotoxina, BFA, Cianeína, Decumbina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Penicillium brefeldianum
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.56 hPa ( 20 °C)
Formulário
solution
temperatura de autoignição
301 °C
concentração
10 mg/mL in DMSO
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
cell membrane | interferes
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1
chave InChI
KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?