B6542
Brefeldina A
≥99% (HPLC and TLC), BioXtra, for molecular biology
Sinônimo(s):
γλ-Lactona de ácido γ,4-di-hidroxi-2-(6-hidroxi-1-heptenil)-4-ciclopentanocrotônico, Ascotoxina, BFA, Cianeína, Decumbina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Penicillium brefeldianum
Nível de qualidade
grau
for molecular biology
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99% (HPLC and TLC)
forma
powder
peso molecular
280.36
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL (Store stock solutions at -20 °C)
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1
chave InChI
KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves