P3075
Phenylarsine oxide
≥97%, powder
Sinônimo(s):
Arzene, Oxophenylarsine, PAO
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
145-148 °C
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
O=[As]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5AsO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?