Z377325
Nalgene® bottles, style 2110
size 60 mL
Sinônimo(s):
nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
square bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Junta
Joints threaded neck (28)
descrição
Autoclavable
Características
autoclavable
with cap
embalagem
pkg of 12
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2110-0002
diâmetro × A
36 mm × 83 mm
tamanho
60 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Nalgene® square wide mouth bottles are made from polypropylene copolymers.
- Ideal for storing and transporting various samples.
- The square design is convenient for labeling.
- High-quality laboratory-grade materials for low leachable and extractable.
- Linerless polypropylene closures for sample protection.
- Autoclavable.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)