Z377341
Nalgene® bottles, style 2110
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
square translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (43)
descrição
Autoclavable
Características
with cap
embalagem
pkg of 12
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2110-0008
diâmetro do frasco × A
61 mm × 116 mm
capacidade
250 mL
Descrição geral
- Nalgene® square wide mouth bottles are made from polypropylene copolymers.
- Ideal for storing and transporting various samples.
- The square design is convenient for labeling.
- High-quality laboratory-grade materials for low leachable and extractable.
- Linerless polypropylene closures for sample protection.
- Autoclavable.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)