Documentos Principais
Z380296
Jars Nalgene® style 2117
capacity 125 mL
Sinônimo(s):
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Junta
Joints threaded neck (70)
descrição
Autoclavable with closure completely unscrewed
Características
with cap
embalagem
pkg of 4
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2117-0125
diâmetro do frasco × A
64 mm × 74 mm
capacidade
125 mL
Descrição geral
Transparent, with good chemical resistance.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)