Documentos Principais
Z380245
Jars Nalgene® style 2118
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (70)
descrição
Autoclavable with closure completely unscrewed
Características
with cap
embalagem
pkg of 6
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2118-0008
capacidade
250 mL
Descrição geral
Translucent with excellent chemical resistance.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)