Documentos Principais
Z380318
Jars Nalgene® style 2117
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Junta
Joints threaded neck (70)
descrição
Autoclavable with closure completely unscrewed
Características
with cap
embalagem
pkg of 4
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2117-0250
diâmetro do frasco × A
75 mm × 119 mm
capacidade
250 mL
Descrição geral
Transparent, with good chemical resistance.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Jars Nalgene® style 2118 capacity 1000 mL
Z380261
Jars Nalgene® style 2118