Z380261
Jars Nalgene® style 2118
capacity 1000 mL
Sinônimo(s):
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (120)
descrição
Autoclavable with closure completely unscrewed
Características
with cap
embalagem
pkg of 6
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2118-0032
diâmetro do frasco × A
112 mm × 151 mm
capacidade
1000 mL
diâmetro do fechamento
120
Descrição geral
Características e benefícios
- To store pastes, specimens, solids, and lab supplies
- They are versatile, chemical resistant, and translucent
- Autoclave friendly
- Made up of lab-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables
- Non-leak proof for liquids
- A wide mouth and straight sides give full-access and complete sample retrieval
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)