Z131237
Nalgene® volumetric flask
volume 1,000 mL, accuracy: 0.6 mL, transparent polymethylpentene
Sinônimo(s):
nalgene, plastic flask, plastic flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
long
transparent polymethylpentene
Junta
joint threaded neck28mm
esterilidade
non-sterile
Características
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Nalgene® 4001-1000
faixa de medição de volume
1,000 mL, accuracy: 0.6 mL
capacidade
1000 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)