Voltar
Nalgene
®
volumetric flask
Products
Categoria de produto
flasks (10)
Marca
Sigma-Aldrich (4)
Capacidade (mL)
Tipo de fechamento
Cor
Tamanho do pacote
Esterilidade
Estilo
Filtrar produtos
Showing 1-10 of 10
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z131253
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 100 mL, accuracy: 0.16 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Expandir
Ver preços
Z131237
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 1,000 mL, accuracy: 0.6 mL, transparent polymethylpentene
Expandir
Ver preços
Z131296
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 1,000 mL, accuracy: 0.60 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Expandir
Ver preços
Z131245
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Expandir
Ver preços
Z131199
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 50 mL, accuracy: 0.1 mL, transparent polymethylpentene
Expandir
Ver preços
Z131229
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 500 mL, accuracy: 0.40 mL, transparent polymethylpentene
Expandir
Ver preços
Z131202
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 100 mL, accuracy: 0.16 mL, transparent polymethylpentene
Expandir
Ver preços
Z131288
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 500 mL, accuracy: 0.40 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Expandir
Ver preços
Z131210
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 250 mL, accuracy: 0.24 mL, transparent polymethylpentene
Expandir
Ver preços
Z131261
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 250 mL, accuracy: 0.24 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)