Z131261
Nalgene® volumetric flask
volume 250 mL, accuracy: 0.24 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Sinônimo(s):
nalgene, plastic flask, plastic flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
long
translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Junta
joint threaded neck20mm
esterilidade
non-sterile
Características
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Nalgene® 4000-0250
faixa de medição de volume
250 mL, accuracy: 0.24 mL
capacidade
250 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)