Documentos Principais
BR36174
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 50 mL
Sinônimo(s):
Plastics, Volumetric flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
PMP
polypropylene stopper
transparent
Junta
joint ST/NS12/21
Características
accuracy class A
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 36174
tamanho
50 mL
Descrição geral
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR36174-1EA4061831865226