Key Documents
C1562
Sigma-Aldrich
Recipiente de congelamento, Mr. Frosty da Nalgene®
H × diam. 86 mm × 117 mm
Sinônimo(s):
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Características
to hold 18 x 1.0 to 2.0 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 5100-0001
A × Diâmetro
86 mm × 117 mm
Descrição geral
Recipiente de policarbonato, fechamento de polietileno de alta densidade azul, suporte de tubos de polietileno de alta densidade branco e inserto de espuma.
Fornece a taxa crítica e repetível de resfriamento de 1°C/min, que é necessária para a criopreservação bem-sucedida de células. Fácil de usar em qualquer congelador mecânico. O recipiente tem instruções ilustradas impressas. Requer apenas álcool isopropílico. O suporte rígido de tubos impede que o álcool entre em contato com os tubos, prevenindo a contaminação por absorção. O suporte de tubos é flutuante para possibilitar o descongelamento em banho-maria. Números moldados para identificação.
Todos os componentes resistem a ciclos repetidos de congelamento e descongelamento. Empilhável.
Aplicação
O recipiente de congelamento Mr. Frosty da Nalgene pode ser usado para congelar células vegetais, protoplastos , PBMC (células mononucleares do sangue periférico) .
Compatibilidade
Capacidade para 18 × criotubos de 1,2 e 2,0 ml
Informações legais
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Helen A Fletcher et al.
Vaccine, 26(41), 5269-5275 (2008-08-07)
In clinical trials recombinant-modified vaccinia virus Ankara expressing the Mycobacterium tuberculosis antigen 85A (MVA85A) induces approximately 10 times more effector T cells than any other recombinant MVA vaccine. We have found that in BCG primed subjects MVA85A vaccination reduces transforming
Arend F van Peer et al.
Applied and environmental microbiology, 75(5), 1243-1247 (2008-12-31)
Phleomycin is mutagenic by introducing double-strand breaks in DNA. The ble gene of Streptoalloteychus hindustanus, which confers resistance to this substance, is widely used as a selection marker for transformation. Schizophyllum commune grows on 25 microg of phleomycin ml(-1) after
Ji-Suk Cho et al.
Applied microbiology and biotechnology, 73(6), 1470-1476 (2006-10-06)
Transgenic suspension cells of Oryza sativa L. cv. Dongjin utilized as a host for producing recombinant human cytotoxic T-lymphocyte antigen 4-immunoglobulin (hCTLA4Ig) were preserved in liquid nitrogen (-196 degrees C) after slow prefreezing in a deep freezer (-70 degrees C).
Robert Herzog et al.
Molecular genetics and genomics : MGG, 294(3), 663-677 (2019-02-20)
Agrocybe aegerita is a cultivated edible mushroom in numerous countries, which also serves as a model basidiomycete to study fruiting body formation. Aiming to create an easily expandable customised molecular toolset for transformation and constitutive gene of interest expression, we