CLS432002
Corning® CoolCell™ LX Cell Freezing Container
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), green
Sinônimo(s):
cryovials
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
foamed PE
Características
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Corning 432002
técnica(s)
cryopreservation: suitable
A × Diâmetro
10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter
cor
green
capacidade
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- For 12 standard 1.0 mL to 2.0 mL cryogenic vials.
- Radially symmetric for uniform vial freezing.
- Numbered wells for easy sample identification.
- Beveled lid for secure gripping and easy opening.
- Exposed vial tops when lid is open for quick, organized removal of frozen samples.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS432002-1EA | 4061835179510 |