CLS432006
Corning® CoolCell™ FTS30
freezing container, (30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), purple
Sinônimo(s):
cryovials
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
foamed PE
Características
Holds 30 x 1-2 mL cryovials
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Corning 432006
técnica(s)
cryopreservation: suitable
A × Diâmetro
11.5 cm × 16.5 cm , 12.7mm well diameter
cor
purple
capacidade
(30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Para 30 frascos criogênicos padrão de 1,0 ml a 2,0 ml.
- Microconvecção controlada para congelamento uniforme de 30 frascos.
- Bandeja de frascos removível para transferência de amostras em uma única etapa para dentro e para fora da câmara de congelamento.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS432006-1EA | 4061835179596 |