CLS432076
Corning® CoolCell™ Filler Vials, for use with CoolCell™ LX and CoolCell™ FTS30 containers
2 mL
Sinônimo(s):
cryovials
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.12
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 6
fabricante/nome comercial
Corning 432076
capacidade
2 mL
Descrição geral
To ensure cell freezing rate consistency and uniform results when using CoolCell containers, insert a CoolCell Filler Vial into empty wells when freezing less than a full load. It is suitable for repeated use and compatible with CoolCell LX, CoolCell FTS30 and CoolCell 5ml LX containers.
Informações legais
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS432076-6EA | 4061835179312 |