BAF188440000
Bel-Art® Cryo-Safe™ -1˚C Freeze Controller
for tubes, 1.0 or 1.8 mL, no. of holes, 18
Sinônimo(s):
cryopreservation container, freezer storage, stackable cryo storage
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene lid
polycarbonate jar
Características
for tubes 1.0 or 1.8 mL
no. of holes 18
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18844-0000
técnica(s)
cryopreservation: suitable
tamanho do fechamento
124 mm
D.I. do recipiente × A
12 mm × 72 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)