BAF188462000
Bel-Art® Cryo-Safe™ Cooler
Maxi 0oC, for tubes, 0.5 ‑ 1.5 mL, polycarbonate, no. of holes, 32
Sinônimo(s):
cryopreservation container, freezer storage, stackable cryo storage
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polycarbonate
Características
for tubes 0.5 ‑ 1.5 mL
no. of holes 32
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18846-2000
técnica(s)
cryopreservation: suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Adapters change well size to hold 0.5 ml microcentrifuge tubes
- Small footprint is ideal for benchtop use
- Epoxy coated wire handle fastens lid and allows easy transport
- All polycarbonate cooler body and lid clean easily
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)