Key Documents
Z760943
TPP® cryotubes
polypropylene, capacity 1.2 mL
Sinônimo(s):
cryo tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiais
clear tube
polypropylene
polypropylene tube
screw top cap
screw top neck
self-standing bottom
esterilidade
sterile
Características
RNase and DNase free
neck thread external thread
embalagem
pack of 400 ea
fabricante/nome comercial
TPP 89012
disponibilidade
not available in (available only in North America)
Parâmetros
-180-121 °C temp. range
capacidade
1.2 mL
Descrição geral
  • Cryogenic storage tubes
  • Sterile
  • DNAse, RNAse, Pyrogen-Free
  • Temp range: -180°C to 121°C
  • Absolute gas-tightness guaranteed without the use of a silicone gasket
  • No more "gasket-popping" by over-tightening reduces contamination risk
  • External threading
  • Free-standing
  • Star-shaped bottom for easy opening in tube racks
  • Graduated with large writing surface
  • Recommended for vapor phase LN2 storage
Informações legais
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
vibrant-m
V9886
Greiner Cryo.s vials