V9886
Greiner Cryo.s™ vials
capacity 1 mL, natural cap, vial type, id field, support rim, Internal thread
Sinônimo(s):
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
conical bottom (self-standing)
polypropylene tube
esterilidade
sterile (DNAse and RNAse free)
sterile
Características
vial type id field, support rim
Internal thread
embalagem
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
fabricante/nome comercial
Greiner 123263
Parâmetros
-196 °C min. temp.
técnica(s)
cryopreservation: suitable
diâmetro da tampa
12.6 mm
capacidade
1 mL
diâmetro do tubo
12.5 mm
cor
natural cap
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)