V1138
Greiner Cryo.s™ vials
capacity 4 mL, natural cap, vial type, id field, support rim, External thread
Sinônimo(s):
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
polypropylene tube
round bottom (self-standing)
esterilidade
sterile (DNAse and RNAse free)
sterile
Características
vial type id field, support rim
External thread
embalagem
pack of 300 ea (50 x 6 ea)
fabricante/nome comercial
Greiner 127263
Parâmetros
-196 °C min. temp.
técnica(s)
cryopreservation: suitable
diâmetro da tampa
9.8 mm
capacidade
4 mL
diâmetro do tubo
12.5 mm
cor
natural cap
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)