T7165
Tyrphostin 23
≥98%
Sinônimo(s):
(3,4-Dihydroxybenzylidene)malononitrile, RG-50810
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98%
forma
powder
potência
35 μM IC50
solubilidade
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, yellow to brownish-yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1O)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C10H6N2O2/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13)10(14)4-7/h1-4,13-14H
chave InChI
VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CDK2(1017)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology