T7040
Tyrphostin 1
≥98%
Sinônimo(s):
(4-Methoxybenzylidene)malononitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
forma
solid
potência
>1250 μM IC50 (negative control)
pf
113-116 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)\C=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C11H8N2O/c1-14-11-4-2-9(3-5-11)6-10(7-12)8-13/h2-6H,1H3
chave InChI
UOHFCPXBKJPCAD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology