A9605
AC-93253 iodide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[3-(1,3-Dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1-propenyl]-3-ethyl-benzothiazolium iodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
dark purple
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CC[n+]1c(\C=C\C=C2\N(C)c3ccccc3C2(C)C)sc4ccccc14
InChI
1S/C23H25N2S.HI/c1-5-25-19-13-8-9-14-20(19)26-22(25)16-10-15-21-23(2,3)17-11-6-7-12-18(17)24(21)4;/h6-16H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
TWBRXRGFFUATNI-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.