Q3251
Quinacrine dihydrochloride
≥90% (TLC), powder, MAO-A/B inhibitor
Sinônimo(s):
6-Chloro-9-(4-diethylamino-1-methylbutylamino)-2-methoxyacridine dihydrochloride, Atebrin dihydrochloride, Mepacrine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Quinacrine dihydrochloride, ≥90%
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥90%
Formulário
powder
pf
257 °C
solubilidade
H2O: soluble, clear to hazy
originador
Bayer
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCCC(C)Nc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13
InChI
1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H
chave InChI
UDKVBVICMUEIKS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Descrição geral
Aplicação
- in its uptake and accumulation studies in mouse lung slices using fluorescence microscope
- in the staining of ATP vesicles in mesenchymal stem cells (MSCs)
- in uptake-release assay for characterization of dense granule functionality of platelets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?