Q2876
Quinacrine mustard dihydrochloride
≥85% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Methoxy-6-chloro-9-(4-bis[β-chloroethyl]amino-1-methylbutylamino)acridine dihydrochloride, 9-[4-(Bis(2-chloroethyl)amino)-1-methylbutylamino]-6-chloro-2-methoxyacridine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥85% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(NC(C)CCCN(CCCl)CCCl)c2c1
InChI
1S/C23H28Cl3N3O.2ClH/c1-16(4-3-11-29(12-9-24)13-10-25)27-23-19-7-5-17(26)14-22(19)28-21-8-6-18(30-2)15-20(21)23;;/h5-8,14-16H,3-4,9-13H2,1-2H3,(H,27,28);2*1H
chave InChI
JETDZFFCRPFPDH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges