G0923
Golgicide A
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6,8-Difluoro-4-pyridin-3-yl-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-cyclopenta[c]quinoline, CID 25113626, GCA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)c2NC([C@@H]3CC=C[C@@H]3c2c1)c4cccnc4
InChI
1S/C17H14F2N2/c18-11-7-14-12-4-1-5-13(12)16(10-3-2-6-20-9-10)21-17(14)15(19)8-11/h1-4,6-9,12-13,16,21H,5H2/t12-,13+,16?/m0/s1
chave InChI
NJZHEQOUHLZCOX-FTLRAWMYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.